Learn More
2-[4-Fluoro-3-(trifluorometil)fenil]etanol, + 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468225 1 g 1 g
15478225 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468225 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32867.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886761-80-4
Fórmula molecular C9H8F4O
Peso molecular (g/mol) 208.16
Número MDL MFCD06660359
Clave InChI WNWSWMPFXNNAQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanol, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol
PubChem CID 17999363
Nombre IUPAC 2-[4-fluoro-3-(trifluorometil)fenil]etanol
SMILES OCCC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Índice de refracción 1.4565
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.15
Porcentaje de pureza ≥90%