Learn More
Ácido 2-(4-fluoro-2-hidroxifenil)isonicotínico (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isonicotinic acid |
| CAS | 1261919-94-1 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O3 . H Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Fluoro-2-Hydroxyphenyl)Isonicotinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3.ClH/c8-6(9)5-7-1-3-10-4-2-7;/h1-5H2,(H,8,9);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)CN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-morfolin-4-ilacético; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 181.617 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.051 |