Learn More
2-(4-Etoxifenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397495 2 g 2 g
11307505 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05597.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 22545-15-9 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(4-etoxifenilo)etanol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22545-15-9
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00016570
Clave InChI CNMVSNTVPZWQMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-ethoxyphenyl ethanol, p-ethoxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenetol, 4-ethoxybenzeneethanol, 4-ethoxy-benzeneethanol, 4-ethoxyphenethyl alcohol, benzeneethanol,4-ethoxy, acmc-1cit4, benzeneethanol, 4-ethoxy, 2-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol
PubChem CID 89752
Nombre IUPAC 2-(4-etoxifenilo)etanol
SMILES CCOC1=CC=C(CCO)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Punto de fusión 40°C to 44°C
Punto de ebullición 138°C to 141°C (8 mmHg)
Cantidad 2 g
Beilstein 3239377
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%