Learn More
2-(4-etoxifenil)-2-metilpropanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol |
| CAS | 83493-63-4 |
| Fórmula molecular | C12H18O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O2/c1-4-14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)9-13/h5-8,13H,4,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(cc1)C(C)(C)CO |
| Nombre IUPAC | 2-(4-etoxifenil)-2-metilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1307 |