Learn More
Clorhidrato de éster etílico del ácido 2- 4-(etoxiiminometil)fenil]amino]metil]-1-metil-1H-bencimidazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(((4-(Ethoxyiminomethyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1427571-33-2 |
| Fórmula molecular | C21H24N4O3 . (HCl) |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-[[[4-(ethoxyiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-[[[4-(Ethoxyiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N4O3.ClH/c1-4-27-20(22)14-6-9-16(10-7-14)23-13-19-24-17-12-15(21(26)28-5-2)8-11-18(17)25(19)3;/h6-12,22-23H,4-5,13H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)OCC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[[4-(C-etoxicarbonimidoil)anilino]metil]-1-metilbencimidazol-5-carboxilato de etilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 416.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.1615 |