Learn More
2-[4-(Etoxicarbonil)fenil]-6-metil-imidazo[1,2-a]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 109461-69-0 |
| Fórmula molecular | C17 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N2O2/c1-3-21-17(20)14-7-5-13(6-8-14)15-11-19-10-12(2)4-9-16(19)18-15/h4-11H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)c2cn3cc(C)ccc3n2 |
| Nombre IUPAC | 4-(6-metilimidazo[1,2-a]piridin-2-il)benzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1212 |