Learn More
Ácido 2-[4-(etoxicarbonil)fenil]-6-metil-imidazo[1,2-a]piridina-3-acético, TRC
Código de producto. 30388668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388668 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30388668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89159510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetic Acid
CAS 1025962-20-2
Fórmula molecular C19H18N2O4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N2O4/c1-3-25-19(24)14-7-5-13(6-8-14)18-15(10-17(22)23)21-11-12(2)4-9-16(21)20-18/h4-9,11H,3,10H2,1-2H3,(H,22,23)
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC(=O)O
Peso molecular (g/mol) 338.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1267