Learn More
2-(4-etenilfenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-ethenylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 870004-04-9 |
| Fórmula molecular | C14H19BO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19BO2/c1-6-11-7-9-12(10-8-11)15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h6-10H,1H2,2-5H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(C=C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-etenilfenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 230.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1478 |