Learn More
2-[4-[(E)-1,2-Difenil-etenil]fenoxi]-N,N-dimetiletanamina, Mikromol™
Código de producto. 30051305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051305 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051305 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0053.150025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-[(E)-1,2-Difenil-etenil]fenoxi]-N,N-dimetiletanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
CAS 97151-10-5
Nombres de analitos o componentes 2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H25 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tamoxifen Citrate Imp. C (EP) E-Isomer, Tamoxifen Imp. C (EP) E-Isomer, 2-[4-[(E)-1,2-Diphenyl-ethenyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen Citrate Impurity C as E-Isomer, Tamoxifen Impurity C as E-Isomer
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25NO/c1-25(2)17-18-26-23-15-13-22(14-16-23)24(21-11-7-4-8-12-21)19-20-9-5-3-6-10-20/h3-16,19H,17-18H2,1-2H3/b24-19+
SMILES CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C\c2ccccc2)\c3ccccc3
Nombre IUPAC 2-[4-[(E)-1,2-difeniletenil]fenoxi]-N,N-dimetiletanamina
Peso molecular (g/mol) 343.46
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1936 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.