Learn More
2,4-Ditiouridina, TRC
Código de producto. 30378392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378392 250 mg
30375105 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494370250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13239-96-8
Fórmula molecular C9 H12 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 276.33
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]pirimidina-2,4-ditión
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dithiouridine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O4S2/c12-3-4-6(13)7(14)8(15-4)11-2-1-5(16)10-9(11)17/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,16,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0238