Learn More
Sal disódica de 2,4-disulfobenzaldehído-4'-nitrofenilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Disulfobenzaldehyde-4'-nitrophenylhydrazine Disodium Salt |
| CAS | 193149-77-8 |
| Fórmula molecular | C13 H9 N3 O8 S2 . 2 Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N3O8S2.2Na/c17-16(18)11-4-2-10(3-5-11)15-14-8-9-1-6-12(25(19,20)21)7-13(9)26(22,23)24;;/h1-8,15H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b14-8+;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | disodio;4-[(E)-[(4-nitrofenil)hidrazinilideno]metil]benceno-1,3-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 445.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.9626 |