Learn More
Sal disódica de 2,4-disulfobenzaldehído-2',4'-dinitrofenilhidrazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Disulfobenzaldehyde-2',4'-dinitrophenylhydrazone, Disodium salt |
| CAS | 161617-43-2 |
| Fórmula molecular | C13 H8 N4 O10 S2 . 2 Na |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,4-Disulfobenzaldehyde-2,4-Dinitrophenylhydrazone Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N4O10S2.2Na/c18-16(19)9-2-4-11(12(5-9)17(20)21)15-14-7-8-1-3-10(28(22,23)24)6-13(8)29(25,26)27;;/h1-7,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b14-7+;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;4-[(E)-[(2,4-dinitrofenil)hidrazinilideno]metil]benceno-1,3-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 490.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 489.9477 |