Learn More
Ácido 2,4-difeniltiazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Diphenylthiazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 502935-47-9 |
| Fórmula molecular | C16H11NO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,4-Diphenyl-5-thiazolecarboxylic Acid, 2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Diphenylthiazole-5-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11NO2S/c18-16(19)14-13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(20-14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1sc(nc1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | ácido 2,4-difenil-1,3-tiazol-5carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 281.32 |