Learn More
Diclorhidrato del ácido [2-[4-(difenilmetil)piperazin-1-il]etoxi]acético, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato del ácido [2-[4-(difenilmetil)piperazin-1-il]etoxi]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy)acetic Acid Dihydrochloride |
| CAS | 83881-54-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy)acetic Acid Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O3 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cetirizine Dihydrochloride Imp. F (EP), Cetirizine Imp. F (EP), [2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. F (EP) as Dihydrochloride, Acetic acid, 2-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2), Acetic acid, [2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), Cetirizine Dihydrochloride Impurity F as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity F as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O3.2ClH/c24-20(25)17-26-16-15-22-11-13-23(14-12-22)21(18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19;;/h1-10,21H,11-17H2,(H,24,25);2*1H |
| SMILES | O=C(COCCN1CCN(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)O.[2HCl] |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[2-(4-benzhidrilpiperazin-1-il)etoxi]acético; diclorhidrato |
| Mostrar más |