Learn More
Diclorhidrato del ácido [2-[4-(difenilmetil)piperazin-1-il]etoxi]acético, Mikromol™
Código de producto. 17953346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953346 25 mg 25 miligramos
17993116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953346 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0380.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato del ácido [2-[4-(difenilmetil)piperazin-1-il]etoxi]acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy)acetic Acid Dihydrochloride
CAS 83881-54-3
Nombres de analitos o componentes (2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy)acetic Acid Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N2 O3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cetirizine Dihydrochloride Imp. F (EP), Cetirizine Imp. F (EP), [2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. F (EP) as Dihydrochloride, Acetic acid, 2-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2), Acetic acid, [2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), Cetirizine Dihydrochloride Impurity F as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity F as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O3.2ClH/c24-20(25)17-26-16-15-22-11-13-23(14-12-22)21(18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19;;/h1-10,21H,11-17H2,(H,24,25);2*1H
SMILES O=C(COCCN1CCN(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)O.[2HCl]
Nombre IUPAC ácido 2-[2-(4-benzhidrilpiperazin-1-il)etoxi]acético; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 427.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.1477 g/mol