Learn More
Cloruro de 2,4-difenil-1,3-tiazol-5-sulfonilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10557304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10557304 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10297822 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10557304 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42303CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 868755-57-1
Fórmula molecular C15H10ClNO2S2
Peso molecular (g/mol) 335.82
Número MDL MFCD08271911
Clave InChI AWNJOBYLGNWNCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-diphenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-diphenyl, 5-chlorosulphonyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 18525757
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC cloruro de difenil-1,3-tiazol-5-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.83
Porcentaje de pureza 97%