Learn More
Ácido 2,4-Difenil-1,3-tiazol-5-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10158182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10158182 250 mg 250 miligramos
10789573 1 g 1 g
10163724 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10158182 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42301CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 502935-47-9
Fórmula molecular C16H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 281.329
Número MDL MFCD07348756
Clave InChI KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
PubChem CID 7131193
Nombre IUPAC ácido 2,4-difenil-1,3-tiazol-5carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.33
Porcentaje de pureza 97%