Learn More
(2,4-Difenil-1,3-tiazol-5-il)metanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10391333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10391333 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10391333 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42309DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS 864068-86-0
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C16H13NOS
Número MDL MFCD08060522
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2,4-diphenyl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanol
Clave InChI IVIJHUHOSCRMNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (2,4-difenil-1,3-tiazol-5-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 267.35
PubChem CID 7537555
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.35
Porcentaje de pureza 97%