Learn More
(2,4-Dioxo-tiozolidina-3-il)ácido acético, TRC
Código de producto. 30180177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180177 500 mg 500 miligramos
30179966 100 mg 100 miligramos
30179919 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180177 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD487080500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31061-24-2
Fórmula molecular C5H5NO4S
Peso molecular (g/mol) 175.16
Sinónimo (2,4-Dioxo-thiazolidin-3-yl)-acetic acid
SMILES OC(=O)CN1C(=O)CSC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,4-Dioxo-thiazolidin-3-yl)acetic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO4S/c7-3-2-11-5(10)6(3)1-4(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.9939