Learn More
Ácido 2,4-dioxo-4-fenilbutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid |
| CAS | 5817-92-5 |
| Fórmula molecular | C10H8O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O4/c11-8(6-9(12)10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 192.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0423 |