Learn More
(2,4-Dioxo-3,4-dihidropirimidina-1(2H)-ácido il)acético, TRC
Código de producto. 30387533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387533 50 mg
30375813 500 mg
30373005 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48590550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4113-97-7
Fórmula molecular C6 H6 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 170.123
Sinónimo (2,4-Dioxo-3,4-Dihydro-2H-Pyrimidin-1-Yl)-Acetic Acid
Nombre IUPAC 2-(2,4-dioxipirimidina-1-il)ácido acético
SMILES OC(=O)CN1C=CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,4-Dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)acetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O4/c9-4-1-2-8(3-5(10)11)6(12)7-4/h1-2H,3H2,(H,10,11)(H,7,9,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.033