Learn More
Cloruro de 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidroquinazolina-6-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451656 250 mg 250 miligramos
15431656 1 g 1 g
15441656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54833.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56044-12-3 | C8H5ClN2O4S | 260.648 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56044-12-3
Fórmula molecular C8H5ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 260.648
Número MDL MFCD07186482
Clave InChI LEFXQSDJQGOMPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-quinazoline-6-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,3-dihydroquinazoline-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione, pubchem5532, acmc-209lqm, 6-chlorosulfonylquinazoline-2,4-dione, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-quinazoline-6-sulfony
PubChem CID 3162025
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-dioxo-1H-quinazolina-6-sulfonilo
SMILES C1=CC2=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(=O)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.97
Porcentaje de pureza 97%