Learn More
Cloruro de 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451156 5 g 5 g
15461156 250 mg 250 miligramos
15441156 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54410.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28485-18-9 | C4H3ClN2O4S | 210.59 g/mol
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-sulfonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28485-18-9
Fórmula molecular C4H3ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 210.59
Número MDL MFCD06655485
Clave InChI FQHNJCWWBKYCJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-sulfonyl chloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 5-pyrimidinesulfonylchloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, uracil-5-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-5-sulfonyl chloride
PubChem CID 234620
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonyl chloride
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.95
Porcentaje de pureza 97%