Learn More
Ácido 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidro-5-pirimidinilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.9 |
| Porcentaje de pureza | 97% |