Learn More
2,4-Dinitrofenilhidrazina Cloruro, TRC
Produktkod. 30006154
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30006154 2.5 g 2.50 g
30008022 500 mg 500 miligramos
30004417 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4810832.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55907-61-4
Fórmula molecular C6 H6 N4 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 234.597
Nombre IUPAC (2,4-dinitrofenil)hidrazina; Cloruro
SMILES Cl.NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrophenylhydrazine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O4.ClH/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14;/h1-3,8H,7H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.016
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.