Learn More
Ácido 2,4-dinitrofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469607 100 g 100 g
11459607 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22102.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 643-43-6 | C8H6N2O6 | 226.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643-43-6
Fórmula molecular C8H6N2O6
Peso molecular (g/mol) 226.144
Número MDL MFCD00007227
Clave InChI KCNISYPADDTFDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dinitrophenylacetic acid, 2-2,4-dinitrophenyl acetic acid, 2,4-dinitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dinitro, acmc-209nlg, 2,4-dimtrophenylacetic acid, ncistruc1_000234, ncistruc2_000110, 2,4-dinitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4-dinitro
PubChem CID 221513
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrophenylacetic acid
Punto de fusión 177°C to 182°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1990798
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.15
Porcentaje de pureza 98%