Learn More
Ácido 2,4-dinitrofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459607 25 g 25 g
11469607 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22102.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 643-43-6 | C8H6N2O6 | 226.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 643-43-6
Fórmula molecular C8H6N2O6
Peso molecular (g/mol) 226.144
Número MDL MFCD00007227
Clave InChI KCNISYPADDTFDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dinitrophenylacetic acid, 2-2,4-dinitrophenyl acetic acid, 2,4-dinitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dinitro, acmc-209nlg, 2,4-dimtrophenylacetic acid, ncistruc1_000234, ncistruc2_000110, 2,4-dinitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4-dinitro
PubChem CID 221513
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrophenylacetic acid
Punto de fusión 177°C to 182°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1990798
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.15
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.