Learn More
2,4-Dinitrofenil tiocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421167 100 g 100 g
11411167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24147.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1594-56-5 | Molecular Formula: C7H3N3O4S | Molecular Weight: 225.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1594-56-5
Fórmula molecular C7H3N3O4S
Peso molecular (g/mol) 225.178
Número MDL MFCD00047702
Clave InChI XQDQRCRASHAZBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dntb, nirit, trirodazeen, gryzbol, grzybol, 2,4-dinitrothiocyanobenzene, nirit supra, tri-rodazene, 2,4-dinitrothiocyanatobenzene, rhodandinitrobenzol
PubChem CID 15325
ChEBI CHEBI:53051
Nombre IUPAC (2,4-dinitrofenil) tiocianato
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])SC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrophenyl thiocyanate
Punto de fusión 138°C to 140°C
Olor Irritating
Cantidad 100 g
Beilstein 1983292
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.18
Porcentaje de pureza 98%