Learn More
2,4-dinitrofenol (humedecido con agua) > 15%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dinitrophenol |
| CAS | 51-28-5 |
| Fórmula molecular | C6 H4 N2 O5 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Phenol, 2,4-dinitro-, 2,4-Dinitrophenol, 1,3-Dinitro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dinitrobenzene, 2,4-DNP, 2-Nitro-4-nitrophenol, Aldifen, DNP, Dinitrophenol, Dinofan, Fenoxyl Carbon N, NSC 1532, Nitrophen, Nitrophene, Phenol, α-dinitro-, α-Dinitrophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,4-dinitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 184.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.012 |