Learn More
2,4-dinitrofenol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dinitrophenol D3 |
| CAS | 93951-77-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 D3 H N2 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phen-2,3,5-d3-ol, 4,6-dinitro- (9CI), 2,4-Dinitrophenol D3, 2,4-Dinitrophenol (ring-D3), 2,4-Dinitrophenol-3,5,6-D3, 2,4-Dinitro-3,5,6-trideuteriophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5-trideuterio-4,6-dinitro-fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.125 |
| Mostrar más |