Learn More
2,4-dinitrofluorobenceno, TRC
Código de producto. 30382392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382392 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30382392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479795100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrofluorobenzene
CAS 70-34-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6H3FN2O4
Cantidad 100 g
Sinónimo 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrobenzene fluoride, 4-Fluoro-1,3-dinitrobenzene, DFB, DNFB, FDNB, Fluorodinitrobenzene, NSC 33519
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Peso molecular (g/mol) 186.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0077
Porcentaje de pureza >95