Learn More
2,4-Dinitrofluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Packungsgröße:
100 g
25 GR
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase Packungsgröße
10784411 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10724041 5 g Frasco de vidrio 5 g
10605732 100 g Frasco de vidrio 100 g
10145443 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10784411 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117030250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-34-8
Fórmula molecular C6H3FN2O4
Peso molecular (g/mol) 186.1
Número MDL MFCD00007056
Clave InChI LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
PubChem CID 6264
ChEBI CHEBI:53049
Nombre IUPAC 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dinitrofluorobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 23°C to 26°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.4800g/mL
Punto de ebullición 296°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O2N)2C6H3F
Índice de refracción 1.5680 to 1.57
Cantidad 25 g
Beilstein 05,262
Fieser 01,321; 02,175; 06,233
Índice Merck 15,4204
Gravedad específica 1.48
Información de solubilidad Solubility in water: 400mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ether,benzene,propylene glycol,and hot alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o cristales de baja fusión
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dinitrofluorobenzene
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.