Learn More
2,4-Dinitrofluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10724041 5 g Frasco de vidrio 5 g
10784411 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10605732 100 g Frasco de vidrio 100 g
10145443 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10724041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117030050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70-34-8
Fórmula molecular C6H3FN2O4
Peso molecular (g/mol) 186.1
Número MDL MFCD00007056
Clave InChI LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
PubChem CID 6264
ChEBI CHEBI:53049
Nombre IUPAC 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dinitrofluorobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 23°C to 26°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.4800g/mL
Punto de ebullición 296°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O2N)2C6H3F
Índice de refracción 1.5680 to 1.57
Cantidad 5 g
Beilstein 05,262
Fieser 01,321; 02,175; 06,233
Índice Merck 15,4204
Gravedad específica 1.48
Información de solubilidad Solubility in water: 400mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ether,benzene,propylene glycol,and hot alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o cristales de baja fusión
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dinitrofluorobenzene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.