Learn More
Ácido 2,4-dinitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491898 25 g 25 g
11481898 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14536.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 610-30-0 | C7H4N2O6 | 212.117 g/mol
2,4-Dinitrobenzoic acid was used in the spectrophotometric determination of diazepam in pure samples and in its pharmaceutical preparations. It was employed as chromophore probe for analysis of perfluorinated carboxylic acids in water by capillary zone electrophoresis. It can be used to produce 2,4-dinitro-benzoyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,4-dinitrobenzoico se utilizó en la determinación espectrofotométrica de diazepam en muestras puras y en sus preparaciones farmacéuticas. Se empleó como sonda cromófora para el análisis de ácidos carboxílicos perfluorados en agua por electroforesis de zona capilar. Se puede utilizar para producir cloruro de 2,4-dinitro-benzoílo.
Solubilidad
Soluble en dioxano 50 mg/ml.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-30-0
Fórmula molecular C7H4N2O6
Peso molecular (g/mol) 212.117
Número MDL MFCD00017006
Clave InChI ZIIGSRYPZWDGBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-dinitro, ccris 1766, acmc-20aoc2, 2.4-dinitrobenzoic acid, benzoicacid, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzoic acidanion, 4-09-00-01239 beilstein handbook reference, aronis26960, 1-carboxy-2,4-dinitrobenzene
PubChem CID 11880
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrobenzoic acid
Punto de fusión 178°C to 184°C
Cantidad 25 g
Beilstein 658650
Información de solubilidad Soluble in dioxane 50mg/ml.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.12
Porcentaje de pureza 98%