Learn More
Hidrato de ácido 2,4-dinitrobencenosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449407 25 g 25 g
11459407 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21430.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 698999-22-3 | C6H6N2O8S | 266.18 g/mol
2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid hydrate is used to prepare ether-soluble 2,4-dinitrophenyl derivatives of amino alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de ácido 2,4-dinitrobencenosulfónico se utiliza para preparar derivados del 2,4-dinitrofenilo de aminoalcoholes solubles en éter.
Solubilidad
Soluble en metanol (2,5 % de p/v), ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable a temperaturas y presiones normales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698999-22-3
Fórmula molecular C6H6N2O8S
Peso molecular (g/mol) 266.18
Número MDL MFCD00150961
Clave InChI GWGBNENHEGYJSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid hydrate, dinitrobenzenesulfonic acid hydrate, c6h4n2o7s.h2o
PubChem CID 16217154
Nombre IUPAC ácido 2,4-dinitrobencenosulfónico; hidrato
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid hydrate
Punto de fusión 107°C to 109°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2585
Información de solubilidad Soluble in methanol (2.5% w/v),slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.17 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%