Learn More
Cloruro de 2,4-dinitrobencenosulfenilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dinitrobenzenesulfenyl Chloride |
| CAS | 528-76-7 |
| Fórmula molecular | C6H3ClN2O4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dinitrophenylsulfenyl chloride, NSC 97092 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClN2O4S/c7-14-6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(SCl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (2,4-dinitrofenil) tiohipoclorito |
| Peso molecular (g/mol) | 234.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9502 |