Learn More
2,4-dinitrobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30359192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359192 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30359192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD3604305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrobenzaldehyde
CAS 528-75-6
Fórmula molecular C7H4N2O5
Cantidad 5 g
Sinónimo NSC 36948, m-Dintrobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4N2O5/c10-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)9(13)14/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,4-dinitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 196.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.012