Learn More
2,4-Dinitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472807 25 g 25 g
11452807 1 g 1 g
11462807 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15452.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 528-75-6 | C7H4N2O5 | 196.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-75-6
Fórmula molecular C7H4N2O5
Peso molecular (g/mol) 196.118
Número MDL MFCD00013376
Clave InChI ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,4-dinitro, unii-zac919yu3z, ccris 2684, zac919yu3z, pubchem8223, benzaldehyde,4-dinitro, 2,4-dinitro-benzaldehyde, acmc-209l2f, 3-07-00-00923 beilstein handbook reference, ksc490k9l
PubChem CID 68250
Nombre IUPAC 2,4-dinitrobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitrobenzaldehyde
Punto de fusión 65°C to 68°C
Punto de ebullición 190°C (10 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1878706
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.12
Porcentaje de pureza 98%