Learn More
2,4-Dinitroanilina, TRC
Código de producto. 30180256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180256 25 g 25 g
30180347 5 g 5 g
30179862 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47392225G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-02-9
Fórmula molecular C6 H5 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 183.12
Sinónimo Benzenamine, 2,4-dinitro- (9CI, ACI), 2,4-Dinitrobenzenamine (ACI), Aniline, 2,4-dinitro- (8CI), 1-Amino-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitroaniline, Dinitroaniline, NSC 8731
Nombre IUPAC 2,4-dinitroanilina
SMILES Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitroaniline
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.028