Learn More
2,4-Dinitroanilina, 99 % (peso seco), contiene hasta un 15 % de agua
Código de producto. 11424537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424537 100 g 100 g
11434537 500 g 500 g
11444537 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21080.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-02-9 | C6H5N3O4 | 183,12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-02-9
Fórmula molecular C6H5N3O4
Peso molecular (g/mol) 183.12
Número MDL MFCD00007151
Clave InChI LXQOQPGNCGEELI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,4-dinitro, 1-amino-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitroanilin, 2,4-dinitrobenzenamine, 2,4-dinitroanilina, 2,4-dinitraniline, 2,4-dinitrophenylamine, aniline, 2,4-dinitro, 2,4-dinitroaminobenzene, 2,4-nitroaniline
PubChem CID 7321
ChEBI CHEBI:34242
Nombre IUPAC 2,4-dinitroanilina
SMILES NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitroaniline
Punto de fusión 176°C to 180°C
Densidad 1.61
Temperatura de inflamación 224°C (435°F)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), cont. hasta un 15 % de agua
Cantidad 100 g
Número UN UN1596
Beilstein 982999
Índice Merck 14,3270
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación