Learn More
2,4-dinitroanilina 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311287 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311287 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12782000ME1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitroaniline
CAS 97-02-9
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dinitroaniline
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C6 H5 N3 O4
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,7H2
SMILES Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,4-dinitroanilina
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 183.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 183,028 g/mol