Learn More
2,4-Dinitro-6-(1-metilheptil)fenol, TRC
Código de producto. 30134790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134790 25 mg 25 miligramos
30133322 1 mg 1 miligramo
30010897 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49238825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3687-22-7
Fórmula molecular C14 H20 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 296.32
Sinónimo 2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-DNOP, 2,4-Dinitro-6-(1-methylheptyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(1'-methylheptyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)octane, DNOP, Meptyldinocap-phenol
Nombre IUPAC 2,4-dinitro-6-octano-2-ilfenol
SMILES CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meptyldinocap-phenol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O5/c1-3-4-5-6-7-10(2)12-8-11(15(18)19)9-13(14(12)17)16(20)21/h8-10,17H,3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1372