Learn More
2,4-Dinitro-1H-imidazol, TRC
Código de producto. 30381190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381190 500 mg
30369267 1 g
30383346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479900500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5213-49-0
Fórmula molecular C3H2N4O4
Peso molecular (g/mol) 158.07
Sinónimo 2,4(5)-Dinitroimidazole, 2,4-Dinitro-1H-imidazole, 2,4-Dinitroimidazole, 2,5-Dinitroimidazole, KA 121, NSC 342704
Nombre IUPAC 2,5-dinitro-1H-imidazol
SMILES [O-][N+](=O)c1cnc([nH]1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitro-1H-imidazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2N4O4/c8-6(9)2-1-4-3(5-2)7(10)11/h1H,(H,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0076