Learn More
2,4-Dinitro-1-(trifluorometoxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11400447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400447 2.5 g 2.50 g
11410447 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21790.88
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 655-07-2
Fórmula molecular C7H3F3N2O5
Peso molecular (g/mol) 252.11
Número MDL MFCD00042268
Clave InChI KYUUZCUXYXNPFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy benzene, 2,4-dinitro trifluoromethoxy benzene, 2,4-dinitrotrifluoroanisole, 2,4-dinitrotrifluoromethoxybenzene, 2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy-benzene, acmc-20aoc3, 2,4-dinitro trifluoroanisole, a,a,a-trifluoro-2,4-dinitro-anisole, 1-trifluoromethoxy-2,4-dinitrobenzene, benzene,2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy
PubChem CID 2737131
Nombre IUPAC 2,4-dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.623
Punto de ebullición 273°C to 274°C
Temperatura de inflamación 154°C (309°F)
Cantidad 2.5 g
Número UN UN2927
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.11
Porcentaje de pureza 98%