Learn More
2,4-Dimetiltiofenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethylthiophenol |
| Densidad | 1.02 |
| Punto de ebullición | 207°C to 208°C |
| Temperatura de inflamación | 87°C (189°F) |
| Olor | Unpleasant |
| Índice de refracción | 1.569 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2810 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.23 |
| Afficher plus |