Learn More
2,4-Dimetiltiofenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446396 5 g 5 g
11450747 25 g 25 g
11460747 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23161.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13616-82-5 | C8H10S | 138.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13616-82-5
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.228
Número MDL MFCD00010019
Clave InChI AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethylthiophenol, 2,4-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,4-dimethyl, 2,4-thioxylenol, 2,4-xylenethiol, 4-mercapto-m-xylene, 2,4-dimethylbenzene-1-thiol, 4-methylthiocresol, 4-thio-m-xylene, m-xylene-4-thiol
PubChem CID 83617
Nombre IUPAC 2,4-dimetilbencenotiol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)S)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylthiophenol
Densidad 1.02
Punto de ebullición 207°C to 208°C
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.569
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethylthiophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethylthiophenol