Learn More
2,4-dimetiltiazol, TRC
Código de producto. 30371332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371332 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4804655G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylthiazole
CAS 541-58-2
Fórmula molecular C5H7NS
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4-Dimethyl-1,3-thiazole, 2,4-Methylthiazole, NSC 7510
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7NS/c1-4-3-7-5(2)6-4/h3H,1-2H3
SMILES Cc1csc(C)n1
Nombre IUPAC 2,4-dimetil-1,3-tiazol
Peso molecular (g/mol) 113.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0299