Learn More
2,4-Dimetiltiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460154 5 g 5 g
11470154 25 g 25 g
11480154 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460154 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13604.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 541-58-2 | C5H7NS | 113.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-58-2
Fórmula molecular C5H7NS
Peso molecular (g/mol) 113.18
Número MDL MFCD00014509
Clave InChI OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
PubChem CID 10934
Nombre IUPAC 2,4-dimetil-1,3-tiazol
SMILES CC1=NC(C)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylthiazole
Punto de ebullición 145°C to 147°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 106414
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.18
Porcentaje de pureza 99%