Learn More
Cloruro de 2,4-dimetiltiazol-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450838 250 mg 250 miligramos
15440838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54578.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80466-80-4 | C5H6ClNO2S2 | 211.678 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80466-80-4
Fórmula molecular C5H6ClNO2S2
Peso molecular (g/mol) 211.678
Número MDL MFCD00052746
Clave InChI GFFJSTHQILQFNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride, 2,4-dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylthiazol-5-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2776248
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-sulfonilo
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride
Punto de ebullición 82°C to 84°C (0.3 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.68
Porcentaje de pureza 97%