Learn More
2,4-dimetilquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethylquinoline |
| CAS | 1198-37-4 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dimethylquinoline, 4-Methylquinaldine, NSC 62132 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N/c1-8-7-9(2)12-11-6-4-3-5-10(8)11/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c2ccccc2n1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetilquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0891 |